N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300685-1G PC300685-5G PC300685-10G
APOSPC300685-1GEA 173 EUR InStock
APOSPC300685-1G APOSPC300685-5G APOSPC300685-10G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Formule: C₁₀H₁₀BrF₃N₂O₂S
MW: 359,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074544
Numéro CAS: 1427460-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité