3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300722-1G PC300722-10G PC300722-5G
APOSPC300722-1GEA 337 EUR InStock
APOSPC300722-1G APOSPC300722-10G APOSPC300722-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
MW: 317,307 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545992
Numéro CAS: 1227954-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité