L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300723-1G PC300723-10G PC300723-5G
APOSPC300723-1GEA 337 EUR InStock
APOSPC300723-1G APOSPC300723-10G APOSPC300723-5G
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
MW: 317.307 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545993
Numéro CAS: 1227955-01-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité