5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300847-1G PC300847-5G PC300847-10G
APOSPC300847-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC300847-1G APOSPC300847-5G APOSPC300847-10G
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Formule: C₅H₆F₃N₃OS
MW: 213,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03150934
Numéro CAS: 219986-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité