1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300870-1G PC300870-250MG
APOSPC300870-1GEA 222 EUR InStock
APOSPC300870-1G APOSPC300870-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Formule: C₆H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19602661
Numéro CAS: 1342051-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité