3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300891-1G PC300891-250MG
APOSPC300891-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC300891-1G APOSPC300891-250MG
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆ClFN₂
MW: 196,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09860598
Numéro CAS: 154258-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité