3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300921-1G PC300921-250MG
APOSPC300921-1GEA 621 EUR InStock
APOSPC300921-1G APOSPC300921-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
MW: 220,579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16995842
Numéro CAS: 1243407-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité