1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC301028-1G PC301028-250MG
APOSPC301028-1GEA 986 EUR InStock
APOSPC301028-1G APOSPC301028-250MG
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18910100
Numéro CAS: 1356999-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité