Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301040-1G PC301040-250MG
APOSPC301040-1GEA 524 EUR InStock
APOSPC301040-1G APOSPC301040-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité