Ethyl 6,8-dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301051-1G PC301051-250MG
APOSPC301051-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC301051-1G APOSPC301051-250MG
Ethyl 6,8-dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6,8-dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈Cl₂F₂N₂O₂
MW: 309,096 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité