2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301053-1G PC301053-250MG
APOSPC301053-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC301053-1G APOSPC301053-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈F₂N₂O₂
MW: 226,18 g/mol
Point de fusion: 211…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2168187-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité