4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
PC301202-1G PC301202-5G PC301202-10G
APOSPC301202-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC301202-1G APOSPC301202-5G APOSPC301202-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18917163
Numéro CAS: 1321613-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité