2-Chloro-4,5-difluorophenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302023-1G PC302023-5G PC302023-25G PC302023-100G
APOSPC302023-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC302023-1G APOSPC302023-5G APOSPC302023-25G APOSPC302023-100G
2-Chloro-4,5-difluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
MW: 187,574 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660213
Numéro CAS: 874285-22-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité