3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC302044-1G PC302044-5G PC302044-10G
APOSPC302044-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC302044-1G APOSPC302044-5G APOSPC302044-10G
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
MW: 187,574 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660338
Numéro CAS: 886761-67-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité