5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302119-1G PC302119-5G
APOSPC302119-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC302119-1G APOSPC302119-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660295
Numéro CAS: 886502-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité