2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302121-1G PC302121-5G PC302121-10G
APOSPC302121-1GEA 163 EUR InStock
APOSPC302121-1G APOSPC302121-5G APOSPC302121-10G
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₂
MW: 215,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660244
Numéro CAS: 1215491-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité