2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302123-1G PC302123-5G
APOSPC302123-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302123-1G APOSPC302123-5G
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₂
MW: 215,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660183
Numéro CAS: 1043500-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité