2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217,625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660212
Numéro CAS: 1259958-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité