3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302140-1G PC302140-5G
APOSPC302140-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302140-1G APOSPC302140-5G
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660341
Numéro CAS: 1260004-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité