2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302155-1G PC302155-5G PC302155-10G
APOSPC302155-1GEA 126 EUR InStock
APOSPC302155-1G APOSPC302155-5G APOSPC302155-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
MW: 183,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116026
Numéro CAS: 886501-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité