4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 148 EUR InStock
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660259
Numéro CAS: 886501-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité