2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302234-1G PC302234-5G PC302234-10G
APOSPC302234-1GEA 136 EUR InStock
APOSPC302234-1G APOSPC302234-5G APOSPC302234-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇ClFNO
MW: 199,609 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832267
Numéro CAS: 1017777-64-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité