2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302242-1G PC302242-5G PC302242-10G
APOSPC302242-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC302242-1G APOSPC302242-5G APOSPC302242-10G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₄BrF₇
MW: 325,021 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258673
Numéro CAS: 1017778-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité