3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302277-1G PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC302277-1G APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252,618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823952
Numéro CAS: 900027-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité