4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302341-1G PC302341-5G PC302341-10G
APOSPC302341-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC302341-1G APOSPC302341-5G APOSPC302341-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660252
Numéro CAS: 886501-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité