2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₅F₆NO
MW: 257,133 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973747
Numéro CAS: 53130-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité