2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302385-5G PC302385-10G PC302385-1G
APOSPC302385-5GEA 192 EUR InStock
APOSPC302385-5G APOSPC302385-10G APOSPC302385-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115943
Numéro CAS: 886499-44-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité