2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302386-5G PC302386-1G
APOSPC302386-5GEA 306 EUR InStock
APOSPC302386-5G APOSPC302386-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO₂
MW: 190,599 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115944
Numéro CAS: 886499-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité