1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302418-1G PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC302418-1G APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,554 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580772
Numéro CAS: 1136961-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité