2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302434-1G PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC302434-1G APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116043
Numéro CAS: 1043500-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité