3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302478-1G PC302478-5G PC302478-10G
APOSPC302478-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302478-1G APOSPC302478-5G APOSPC302478-10G
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999481
Numéro CAS: 1092460-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité