3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 162 EUR InStock
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252,618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519329
Numéro CAS: 1036395-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité