3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302534-1G PC302534-5G
APOSPC302534-1GEA 148 EUR InStock
APOSPC302534-1G APOSPC302534-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267,632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115857
Numéro CAS: 1259961-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité