3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302546-10G PC302546-5G PC302546-1G
APOSPC302546-10GEA 224 EUR InStock
APOSPC302546-10G APOSPC302546-5G APOSPC302546-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519367
Numéro CAS: 1092461-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité