3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-3,5-Difluorophenylalanine
PC3026-1G PC3026-25G PC3026-5G
APOSPC3026-1GEA 35.1 EUR InStock
APOSPC3026-1G APOSPC3026-25G APOSPC3026-5G
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
MW: 301.286 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797556
Numéro CAS: 205445-53-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité