3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302705-1G PC302705-5G PC302705-10G
APOSPC302705-1GEA 149 EUR InStock
APOSPC302705-1G APOSPC302705-5G APOSPC302705-10G
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832282
Numéro CAS: 1017777-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité