3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302717-10G PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA 328 EUR InStock
APOSPC302717-10G APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115865
Numéro CAS: 886497-26-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité