2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302767-10G PC302767-5G
APOSPC302767-10GEA 351 EUR InStock
APOSPC302767-10G APOSPC302767-5G
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202823
Numéro CAS: 64977-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité