3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302770-10G PC302770-5G
APOSPC302770-10GEA 351 EUR InStock
APOSPC302770-10G APOSPC302770-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Formule: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217,625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832338
Numéro CAS: 1017778-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité