Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)-6-fluoro-1H-indole
PC3029-1G PC3029-5G
APOSPC3029-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC3029-1G APOSPC3029-5G
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207,201 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095203
Numéro CAS: 348-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité