4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
PC302996-10G PC302996-5G PC302996-1G
APOSPC302996-10GEA 360 EUR InStock
APOSPC302996-10G APOSPC302996-5G APOSPC302996-1G
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
MW: 149,165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832240
Numéro CAS: 1000548-41-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité