2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303021-1G
APOSPC303021-1GEA 1250 EUR InStock
APOSPC303021-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂F₅NO₂S
MW: 318,049 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795321
Numéro CAS: 1431329-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité