3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303054-1G PC303054-5G
APOSPC303054-1GEA 205 EUR InStock
APOSPC303054-1G APOSPC303054-5G
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986837
Numéro CAS: 1706430-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité