2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303104-5G PC303104-1G
APOSPC303104-5GEA 246 EUR InStock
APOSPC303104-5G APOSPC303104-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₇F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212780
Numéro CAS: 286010-20-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité