3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303124-1G PC303124-5G
APOSPC303124-1GEA 250 EUR InStock
APOSPC303124-1G APOSPC303124-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832388
Numéro CAS: 1017779-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité