3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303148-10G PC303148-5G PC303148-1G
APOSPC303148-10GEA 632 EUR InStock
APOSPC303148-10G APOSPC303148-5G APOSPC303148-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₁₁H₁₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986842
Numéro CAS: 1706446-25-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité