2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303155-1G PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA 507 EUR InStock
APOSPC303155-1G APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103359
Numéro CAS: 1824048-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité