3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303158-1G PC303158-250MG
APOSPC303158-1GEA 541 EUR InStock
APOSPC303158-1G APOSPC303158-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054205
Numéro CAS: 1706430-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité