3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303159-1G PC303159-250MG
APOSPC303159-1GEA 528 EUR InStock
APOSPC303159-1G APOSPC303159-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054198
Numéro CAS: 1686130-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité