5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303162-5G PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA 574 EUR InStock
APOSPC303162-5G APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225,595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986859
Numéro CAS: 1706461-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité